Merck
297712
Sigma-Aldrich
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
98%
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(CF3)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
240.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
bp
81-84 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
47-49 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
Nc1ccc(Br)c(c1)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H5BrF3N/c8-6-2-1-4(12)3-5(6)7(9,10)11/h1-3H,12H2
Clave InChI
YGNISOAUPSJDJE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
4-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline has been used in the preparation of:
  • 2,5-dibromo-(trifluoromethyl)benzene and 2-bromo-5-iodo-(trifluoromethyl)benzene[1]
  • AUY954, an aminocarboxylate analog of FTY720, a low nanomolar, monoselective agonist of the sphingosine-1-phosphate receptor[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT RE 2 Oral
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Some Dihalo-(trifluoromethyl)-benzenes.
McBee ET, et al.
Journal of the American Chemical Society, 73(8), 3932-3934 (1951)
Shifeng Pan et al.
Chemistry & biology, 13(11), 1227-1234 (2006-11-23)
FTY720 is an immunomodulator with demonstrated efficacy in a phase II trial of relapsing multiple sclerosis. FTY720-phosphate, the active metabolite generated upon phosphorylation in vivo, acts as a potent agonist on four of the five known sphingosine-1-phosphate (S1P(1)) receptors. AUY954