Merck
296651
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-sec-Butylamine
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-2-Aminobutane
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 246,00
US$ 246,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 246,00
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
1718760
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 246,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
actividad óptica
[α]19/D +7.5°, neat
índice de refracción
n20/D 1.393 (lit.)
bp
62.5 °C (lit.)
densidad
0.731 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC[C@H](C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3/t4-/m0/s1
Clave InChI
BHRZNVHARXXAHW-BYPYZUCNSA-N
Descripción general
(S)-(+)-sec-Butylamine is an organic compound that is commonly used as a chiral building block in the synthesis of various compounds. It is also used as a chiral ligand in asymmetric catalysis to enable the highly selective formation of chiral products. Additionally, it is also used as an additive in polymerization reactions.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
15.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-9 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)