Merck
B89000
Sigma-Aldrich
(±)-sec-Butylamine
99%
Sinónimos:
(±)-sec-Butylamine, (±)-2-Aminobutane
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 62,60
500 ML
US$ 79,60
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 62,60
500 ML
US$ 79,60
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH2CH(NH2)CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
73.14
Beilstein:
1361345
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 62,60
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.3928 (lit.)
bp
63 °C (lit.)
mp
−72 °C (lit.)
densidad
0.724 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCC(C)N
InChI
1S/C4H11N/c1-3-4(2)5/h4H,3,5H2,1-2H3
Clave InChI
BHRZNVHARXXAHW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
-4.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-20 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)