Merck
18241
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-2-Amino-3-methylbutane
≥97.0% (GC)
Sinónimos:
(R)-(−)-3-Methyl-2-butylamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C5H13N
Número de CAS:
Peso molecular:
87.16
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
≥97.0% (GC)
actividad óptica
[α]/D −5.5±1°, neat
densidad
0.75 g/mL at 20 °C (lit.)
grupo funcional
amine
cadena SMILES
CC(C)[C@@H](C)N
InChI
1S/C5H13N/c1-4(2)5(3)6/h4-5H,6H2,1-3H3/t5-/m1/s1
Clave InChI
JOZZAIIGWFLONA-RXMQYKEDSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
<69.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
< 21 °C
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)