Merck
296406
Sigma-Aldrich
1,2:5,6-Di-O-isopropylidene-D-mannitol
98%
Sinónimos:
D-Mannitol diacetonide
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H22O6
Número de CAS:
Peso molecular:
262.30
Beilstein:
83765
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352201
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]/D +6.0±1.0°, c = 5 in chloroform
mp
120-122 °C (lit.)
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@@H](O1)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2COC(C)(C)O2
InChI
1S/C12H22O6/c1-11(2)15-5-7(17-11)9(13)10(14)8-6-16-12(3,4)18-8/h7-10,13-14H,5-6H2,1-4H3/t7-,8-,9-,10-/m1/s1
Clave InChI
ODYBCPSCYHAGHA-ZYUZMQFOSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)