Merck
301361
Sigma-Aldrich
5,6-Isopropylidene-L-ascorbic acid
98%
Sinónimos:
(+)-5,6-O-Isopropylidene-L-ascorbic acid
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 72,70
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 72,70
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H12O6
Número de CAS:
Peso molecular:
216.19
Beilstein:
86893
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352205
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 72,70
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
actividad óptica
[α]19/D +25.3°, c = 1 in H2O
mp
210 °C (dec.) (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC1(C)OC[C@H](O1)[C@H]2OC(=O)C(O)=C2O
InChI
1S/C9H12O6/c1-9(2)13-3-4(15-9)7-5(10)6(11)8(12)14-7/h4,7,10-11H,3H2,1-2H3/t4-,7+/m0/s1
Clave InChI
POXUQBFHDHCZAD-MHTLYPKNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)