254606
(−)-Methyl (S)-2,2-dimethyl-1,3-dioxolane-4-carboxylate
96%
Sinónimos:
α,β-Isopropylidene-L-glyceric acid methyl ester, Methyl α,β-isopropylidene-L-glycerate, Methyl 2,3-O-isopropylidene-L-glycerate
Nivel de calidad
Ensayo
96%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −8.5°, c = 1.5 in acetone
pureza óptica
ee: ≥96.0% (GLC)
índice de refracción
n20/D 1.425 (lit.)
bp
84-86 °C/15 mmHg (lit.)
densidad
1.106 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ether
ketal
cadena SMILES
COC(=O)[C@@H]1COC(C)(C)O1
InChI
1S/C7H12O4/c1-7(2)10-4-5(11-7)6(8)9-3/h5H,4H2,1-3H3/t5-/m0/s1
Clave InChI
DOWWCCDWPKGNGX-YFKPBYRVSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- As a chiral building block to make the key tetrahydrofuran subunit of (−)-gymnodimine, a marine algal toxin.[1]
- To prepare an enedione by reacting with dimethyl methylphosphonate, BuLi, and phenylglyoxal, which in turn is used to synthesize cyclopentenone derivatives.[2]
- As a starting material for the preparation of (S)-4,5-dihydroxy-2,3-pentanedione (DPD), a precursor for autoinducer (AI)-2 in bacteria.[3]
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?