295817
(R)-(+)-2,2′-Bis(diphenylphosphino)-1,1′-binaphthalene
97%
Sinónimos:
(R)-(+)-BINAP
Quality Level
assay
97%
form
solid
optical activity
[α]19/D +233°, c = 0.3 in toluene
optical purity
ee: 99% (HPLC)
mp
239-241 °C (lit.)
functional group
phosphine
SMILES string
c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccc4ccccc4c3-c5c(ccc6ccccc56)P(c7ccccc7)c8ccccc8
InChI
1S/C44H32P2/c1-5-19-35(20-6-1)45(36-21-7-2-8-22-36)41-31-29-33-17-13-15-27-39(33)43(41)44-40-28-16-14-18-34(40)30-32-42(44)46(37-23-9-3-10-24-37)38-25-11-4-12-26-38/h1-32H
InChI key
MUALRAIOVNYAIW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Complex with Ag(I) used to catalyze an asymmetric aldol reaction between alkenyl trichloroacetates and aldehydes.[13] Also used with Ag(I) to catalyze an enantioselective hetero-Diels-Alder reaction of azo compounds.[14]
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
We present an article concerning BINAP/SEGPHOS® Ligands and Complexes.