295302
Ethane
≥99%
Sinónimos:
Ethane gas
About This Item
Productos recomendados
densidad de vapor
1.05 (vs air)
Nivel de calidad
presión de vapor
37.95 atm ( 21.1 °C)
Ensayo
≥99%
Formulario
gas
temp. de autoignición
881 °F
lim. expl.
13 %
bp
−88 °C (lit.)
mp
−172 °C (lit.)
densidad
0.362 g/mL at 20 °C (lit.)
cadena SMILES
CC
InChI
1S/C2H6/c1-2/h1-2H3
Clave InChI
OTMSDBZUPAUEDD-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Compatible with the following:
- Aldrich® lecture-bottle station systems
- Aldrich® lecture-bottle gas regulators
Otras notas
Información legal
Opcional
espiga
regulador
también adquirido normalmente con este producto
válvula de control
válvula de purga
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Gas 1A - Press. Gas Liquefied gas
Código de clase de almacenamiento
2A - Gases
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
-211.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-135 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Protocolos
Separation of Methane; Acetylene; Carbon monoxide; Water; Nitrogen; Carbon dioxide; Ethane; Ethylene