Merck
293474
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-fluoroanisole
97%
Sinónimos:
4-Bromo-2-fluoro-1-methoxybenzene
About This Item
Fórmula lineal:
BrC6H3(F)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
205.02
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.545 (lit.)
bp
84 °C/7 mmHg (lit.)
densidad
1.59 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
COc1ccc(Br)cc1F
InChI
1S/C7H6BrFO/c1-10-7-3-2-5(8)4-6(7)9/h2-4H,1H3
Clave InChI
DWNXGZBXFDNKOR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The IR and FT-IR spectra of 4-bromo-2-fluoroanisole have been investigated[1].
Aplicación
4-Bromo-2-fluoroanisole has been used in the synthesis of:
  • 1,4-bis[(3′-fluoro-4′-n alkoxyphenyl)ethynyl]benzenes with n=1-12[2]
  • 7-fluoro-6-methoxy-1-methyl-2-naphthaldehyde[3]
  • 5,7-difluoro-6-methoxy-1-methyl-2-naphthaldehyde[3]
  • liquid crystals with terminal difluoromethoxy group and backbone of phenylbicyclohexane[4]
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
208.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
98 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Vibrational spectra, first hyperpolarizability, HOMO-LUMO analysis of 4-bromo 2-fluro anisole.
Arivazhagan M, et al.
Indian Journal of Pure and Applied Physics, 50(5), 299-307 (2012)
Design of molecular architectures for polymeric mesophase formation.
Pugh C, et al.
Macromolecular Symposia, 98(1) (1995)
Syntheses of Phenylbicyclohexane Liquid Crystals with Terminal Difluoromethoxy Group [J].
Li J, et al.
Fine Chemicals / ????, 12, 004-004 (2004)
Rolf W Hartmann et al.
Journal of enzyme inhibition and medicinal chemistry, 19(2), 145-155 (2004-09-29)
Regioselectively fluorinated 1-(naphth-2-ylmethyl)imidazoles 1a-h have been synthesized starting from the corresponding (naphth-2-yl)methanols (2). 2a-d have been obtained by LiAlH4-promoted reduction of fluorinated 1-methyl-2-naphthaldehydes. The latter were easily prepared in fairly good overall yields by ceric ammonium nitrate (CAN)-promoted oxidative addition