Merck
490423
Sigma-Aldrich
Oleic acid-1-13C
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH=CH(CH2)713CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
283.45
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
99 atom % 13C
Nivel de calidad
Ensayo
99% (CP)
índice de refracción
n20/D 1.4595 (lit.)
bp
192-195 °C/1.2 mmHg (lit.)
mp
13.4 °C (lit.)
densidad
0.893 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+1
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C18H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h9-10H,2-8,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b10-9-/i18+1
Clave InChI
ZQPPMHVWECSIRJ-OLLJCFGNSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)