Merck
291005
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in THF
Sinónimos:
BuMgCl
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 124,00
800 ML
US$ 317,00
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 124,00
800 ML
US$ 317,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3587228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 124,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in THF
densidad
0.962 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Aplicación
Butylmagnesium chloride (BuMgCl) is a Grignard reagent that can be used:
  • To prevent the formation of passivating surface films on Mg electrodes.[1]
  • For the synthesis of lithium tributylmagnesate complex (n-Bu3MgLi) by reacting with n-BuLi.[2]
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
1.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-17 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Tributylmagnesium ate complex-mediated novel bromine-magnesium exchange reaction for selective monosubstitution of dibromoarenes.
Iida T, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4841-4844 (2001)
On the electrochemical behavior of magnesium electrodes in polar aprotic electrolyte solutions.
Lu Z, et al.
Journal of Electroanalytical Chemistry, 466(2), 203-217 (1999)
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are