Merck
224375
Sigma-Aldrich
Butylmagnesium chloride solution
2.0 M in diethyl ether
Sinónimos:
Butylchloromagnesium, n-Butylmagnesium chloride
Seleccione un Tamaño
100 ML
US$ 192,00
800 ML
US$ 250,00
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 ML
US$ 192,00
800 ML
US$ 250,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)3MgCl
Número de CAS:
Peso molecular:
116.87
Beilstein:
3587228
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 192,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
idoneidad de la reacción
reaction type: Grignard Reaction
concentración
2.0 M in diethyl ether
densidad
0.828 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCCC[Mg]Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.Mg/c1-3-4-2;;/h1,3-4H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Clave InChI
UUNGXYVLXYGZKH-UHFFFAOYSA-M
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
B Pons et al.
Journal of chromatography. B, Biomedical sciences and applications, 716(1-2), 139-145 (1998-11-21)
One analytical procedure for the determination of ionic alkyllead in human urine has been studied. The system consists of the extraction of Me3Pb+, Et3Pb+ and Pb2+ at pH 9.0 with diethyldithiocarbamate to an organic phase. Then, the ionic compounds are