Merck
290505
Sigma-Aldrich
2-Fluorostyrene
contains 4-tert-butylcatechol as inhibitor, 98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 291,00
US$ 291,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 291,00
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC6H4F
Número de CAS:
Peso molecular:
122.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 291,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
contiene
4-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.52 (lit.)
bp
29-30 °C/4 mmHg (lit.)
densidad
1.025 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Fc1ccccc1C=C
InChI
1S/C8H7F/c1-2-7-5-3-4-6-8(7)9/h2-6H,1H2
Clave InChI
YNQXOOPPJWSXMW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Fluorocarbon polymers exhibit increased thermal stability, hydrophobicity, lipophobicity, and chemical resistance compared to hydrocarbon analogs.