Merck
132675
Sigma-Aldrich
3-Bromostyrene
97%, contains 0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
Sinónimos:
1-Bromo-3-ethenylbenzene, 1-Bromo-3-vinylbenzene
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC6H4Br
Número de CAS:
Peso molecular:
183.05
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
contiene
0.1% 3,5-di-tert-butylcatechol as inhibitor
índice de refracción
n20/D 1.591 (lit.)
bp
74-75 °C/3 mmHg (lit.)
densidad
1.406 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Brc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C8H7Br/c1-2-7-4-3-5-8(9)6-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
KQJQPCJDKBKSLV-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
154.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
68 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)