287717
Borane-ammonia complex
technical grade, 90%
Sinónimos:
Amminetrihydroboron, Borazane
Seleccione un Tamaño
US$ 88,60
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
US$ 88,60
Fecha estimada de envío31 de mayo de 2025
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
90%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
características de los productos alternativos más sostenibles
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
categoría alternativa más sostenible
cadena SMILES
B.N
InChI
1S/BH3.H3N/h2*1H3
Clave InChI
WZMUUWMLOCZETI-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?