285978
D-Glucose 6-phosphate sodium salt
Sinónimos:
D(+)-Glucopyranose 6-phosphate sodium salt, G-6-P Na, Robison ester
About This Item
Productos recomendados
optical activity
[α]25/D +33°, c = 10 in H2O
mp
204 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].O[C@@H]1O[C@H](COP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C6H13O9P.Na/c7-3-2(1-14-16(11,12)13)15-6(10)5(9)4(3)8;/h2-10H,1H2,(H2,11,12,13);/q;+1/p-1/t2-,3-,4+,5-,6-;/m1./s1
InChI key
ZALKNDISPIVVKC-WYRLRVFGSA-M
Replaced by
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?