Merck
285625
Sigma-Aldrich
Dimethyl adipimidate dihydrochloride
97%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 126,00
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 126,00
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC(=NH)(CH2)4C(=NH)OCH3 · 2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
245.15
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 126,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
grupo funcional
amine
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].COC(=N)CCCCC(=N)OC
InChI
1S/C8H16N2O2.2ClH/c1-11-7(9)5-3-4-6-8(10)12-2;;/h9-10H,3-6H2,1-2H3;2*1H
Clave InChI
IEUUDEWWMRQUDS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Dimethyl adipimidate dihydrochloride was used as a cross-linking reagent in the study of rhodopsin in sheep photoreceptor membrane[1].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Investigation of the organization of rhodopsin in the sheep photoreceptor membrane by using cross-linking reagents.
BioChemistry: An Indian Journal, 177, 215-223 (1979)