284572
4-Aminobenzamide
98%
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
181-183 °C (lit.)
grupo funcional
amide
cadena SMILES
NC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C7H8N2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,8H2,(H2,9,10)
Clave InChI
QIKYZXDTTPVVAC-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)