Merck
283525
Sigma-Aldrich
4-Ethoxystyrene
technical grade, 90%
About This Item
Fórmula lineal:
H2C=CHC6H4OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
grado
technical grade
Ensayo
90%
índice de refracción
n20/D 1.549 (lit.)
bp
99-100 °C/11 mmHg (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOc1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-5-7-10(8-6-9)11-4-2/h3,5-8H,1,4H2,2H3
Clave InChI
OBRYRJYZWVLVLF-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
88 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)