Merck
563072
Sigma-Aldrich
3-Vinylanisole
97%
Sinónimos:
1-Ethenyl-3-methoxybenzene, 1-Methoxy-3-vinylbenzene, 3-Methoxystyrene, m-Methoxystyrene, m-Vinylanisole
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 250,00
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 250,00
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(OCH3)CHCH2
Número de CAS:
Peso molecular:
134.18
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 250,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.5540 (lit.)
bp
204-205 °C (lit.)
densidad
0.967 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1cccc(C=C)c1
InChI
1S/C9H10O/c1-3-8-5-4-6-9(7-8)10-2/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
PECUPOXPPBBFLU-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Inhibited with 1000ppm p-tert-butylcatechol
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
172.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77.78 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)