Merck
69180
Sigma-Aldrich
2-Methylstyrene
≥95.0% (GC)
Sinónimos:
2-Vinyltoluene
Seleccione un Tamaño
5 ML
US$ 238,00
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
US$ 238,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H10
Número de CAS:
Peso molecular:
118.18
Beilstein:
1901764
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 238,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥95.0% (GC)
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.543
bp
169-171 °C
densidad
0.914 g/mL at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
Cc1ccccc1C=C
InChI
1S/C9H10/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h3-7H,1H2,2H3
Clave InChI
NVZWEEGUWXZOKI-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
136.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
58 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
T Kühler
Xenobiotica; the fate of foreign compounds in biological systems, 14(5), 417-428 (1984-05-01)
N-Acetyl-L-cysteine was reacted with 2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-oxiranes to give mixtures of the two possible regio isomers N-acetyl-S-[1-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine and N-acetyl-S-[2-(2-, 3-, or 4-methylphenyl)-2-hydroxyethyl]-L-cysteine, respectively. These were isolated in pure form by h.p.l.c.. The diastereomers were characterized by
Yasuhito Suzuki et al.
Forensic science international, 278, 228-239 (2017-08-02)
Various autopsy findings are used for the diagnosis of burning death, including inhalation injury, soot in the respiratory tract, vital reaction, blood carboxyhemoglobin (COHb), and blood cyanide. However, not all findings are necessarily complete, and autopsy diagnosis can be difficult