Merck
283010
Sigma-Aldrich
N-Acetylcaprolactam
99%
Sinónimos:
1-Acetyl-2-oxohexamethyleneimine, 1-Acetylhexahydro-2H-azepin-2-one
Seleccione un Tamaño
250 ML
US$ 224,00
US$ 224,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 ML
US$ 224,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H13NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
155.19
Beilstein/REAXYS Number:
119598
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay:
99%
US$ 224,00
Fecha estimada de envío28 de marzo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Quality Level
assay
99%
refractive index
n20/D 1.489 (lit.)
bp
134-135 °C/26 mmHg (lit.)
density
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
imide
SMILES string
CC(=O)N1CCCCCC1=O
InChI
1S/C8H13NO2/c1-7(10)9-6-4-2-3-5-8(9)11/h2-6H2,1H3
InChI key
QISSLHPKTCLLDL-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
N-Acetylcaprolactam has been used:
  • as initiator to investigate kinetics of anionic polymerization of ε-caprolactam[1]
  • in ring-opening polymerization of nylon 6[2]
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
251.6 °F - closed cup
flash_point_c
122 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
The kinetic equation for the initiated, anionic polymerization of ?-caprolactam.
Greenley RZ, et al.
Macromolecules, 2(6), 561-567 (1969)
Effect of composite preparation techniques on electrical and mechanical properties and morphology of nylon 6 based conductive polymer composites.
Koysuren O, et al.
Journal of Applied Polymer Science, 102(3), 2520-2526 (2006)