Merck
271349
Sigma-Aldrich
5-Hexynenitrile
97%
Sinónimos:
5-Cyano-1-pentyne
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 119,00
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 119,00
About This Item
Fórmula lineal:
HC≡C(CH2)3CN
Número de CAS:
Peso molecular:
93.13
Beilstein:
1735926
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 119,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.44 (lit.)
bp
115-117 °C (lit.)
densidad
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
nitrile
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C#CCCCC#N
InChI
1S/C6H7N/c1-2-3-4-5-6-7/h1H,3-5H2
Clave InChI
JZYKFLLRVPPISG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Hexynenitrile was used in the synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3′-disubstituted 2,2′-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions with 1,3-diynes[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
107.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
42 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
J A Varela et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 7(23), 5203-5213 (2002-01-05)
A one-step, regioselective synthesis of annelated symmetric and asymmetric 3,3'-disubstituted 2,2'-bipyridines by cobalt(I)-catalyzed [2+2+2] cycloadditions between 5-hexynenitrile and 1,3-diynes is described. In the symmetric case, the total regioselectivity of the first cycloaddition is ensured electronically by the conjugation of the
Zhiguo Li et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 15(11), 2247-2251 (2014-05-08)
The Cu(I) -catalyzed 1,3-dipolar azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) has arisen as one of the most useful chemical transformations for introducing complexity onto surfaces and materials owing to its functional-group tolerance and high yield. However, methods for monitoring such reactions in situ