281409
2-Iodophenol
98%
Sinónimos:
1-Iodo-2-hydroxybenzene, 2-Hydroxyiodobenzene, o-Iodophenol
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
186-187 °C/160 mmHg (lit.)
mp
37-40 °C (lit.)
densidad
1.947 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
iodo
cadena SMILES
Oc1ccccc1I
InChI
1S/C6H5IO/c7-5-3-1-2-4-6(5)8/h1-4,8H
Clave InChI
KQDJTBPASNJQFQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?