Merck
I11704
Sigma-Aldrich
2-Iodotoluene
98%
Sinónimos:
1-Iodo-2-methylbenzene
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 42,80
US$ 42,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 42,80
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4I
Número de CAS:
Peso molecular:
218.03
Beilstein:
1634294
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 42,80
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.608 (lit.)
bp
211 °C (lit.)
densidad
1.713 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccccc1I
InChI
1S/C7H7I/c1-6-4-2-3-5-7(6)8/h2-5H,1H3
Clave InChI
RINOYHWVBUKAQE-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
194.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
90 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Sven Herbers et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 22(20), 11490-11497 (2020-05-12)
The internal rotation of methyl groups and nuclear quadrupole moments of the halogens Cl, Br, I in o-halotoluenes cause complex spectral fine and hyperfine structures in rotational spectra arising from angular momentum coupling. Building on the existing data regarding o-fluorotoluene