668656
Sodium acetate-1-13C
endotoxin tested, 99 atom % 13C
Sinónimos:
Acetic acid-1-13C sodium salt
About This Item
Productos recomendados
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
idoneidad
endotoxin tested
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[Na+].C[13C]([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i2+1;
Clave InChI
VMHLLURERBWHNL-CGOMOMTCSA-M
Aplicación
Endotoxin testing is done on the bulk form of the product before subdivision packaging. This bulk test does not guarantee that the subdivision or repackaged aliquot is endotoxin-free when it is received or used by the customer and does not imply suitability for any particular purpose. If the product must be endotoxin-free for the intended application, the product should be tested prior to actual use.
Envase
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Probiotics exhibit an inhibitory effect on pathogens, help prevent chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support the immune system.