417246
Dimethylzinc solution
1.0 M in heptane
Sinónimos:
Dimethylzinc
Formulario
liquid
Nivel de calidad
concentración
1.0 M in heptane
bp
44-46 °C
densidad
0.724 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
C[Zn]C
InChI
1S/2CH3.Zn/h2*1H3;
Clave InChI
AXAZMDOAUQTMOW-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Dimethylzinc is a diorganozinc reagent and nucleophile used in the synthesis of propargylic amines. [4][3]
Aplicación
- A catalyst with nickel for the stereoselective C−2 alkenylation and dialkenylation of pyridine derivatives by alkynes to give monoalkenylation products.[5]
- A reagent with aldehydes and 2-methoxyaniline for the synthesis of enantioselective alkyl and aralkyl secondary amines via one-pot three-component coupling reaction in the presence of zirconium tetraisopropoxide.[6]
- A methylating reagent for methylation of fluoroalkylated pyruvates in the presence of copper/chiral diphosphine catalyst.[7]
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 2
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?