Merck
276162
Sigma-Aldrich
1,3-Dibromo-1-propene, mixture of cis and trans
98%
Sinónimos:
1,3-Dibromo-2-propene, 1,3-Dibromopropene
About This Item
Fórmula lineal:
BrCH2CH=CHBr
Número de CAS:
Peso molecular:
199.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.5573 (lit.)
bp
155-156 °C (lit.)
densidad
2 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
BrC\C=C\Br
InChI
1S/C3H4Br2/c4-2-1-3-5/h1-2H,3H2/b2-1+
Clave InChI
JWQMKMSVOYQICF-OWOJBTEDSA-N
Aplicación
1,3-Dibromo-1-propene is a synthetic building block[1] and has been used in the preparation of 3-bromo-3-phenoxy-1-palladacyclobutane[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
80.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
27 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Mechanism of Nucleophilic Attack on 1-and 2-Bromo (p-allyl) palladium Complexes1.
Organ MG, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(36), 9283-9290 (1998)
Palladium-catalyzed direct functionalization of imidazolinone: synthesis of dibromophakellstatin.
Jianming Lu et al.
Journal of the American Chemical Society, 129(25), 7768-7769 (2007-06-02)