Merck
276146
Sigma-Aldrich
Trihexylsilane
95%
Sinónimos:
NSC 139856
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 373,00
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 373,00
About This Item
Fórmula lineal:
[CH3(CH2)5]3SiH
Número de CAS:
Peso molecular:
284.60
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 373,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
95%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
índice de refracción
n20/D 1.448 (lit.)
bp
160.5-161 °C (lit.)
densidad
0.799 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCC[SiH](CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C18H40Si/c1-4-7-10-13-16-19(17-14-11-8-5-2)18-15-12-9-6-3/h19H,4-18H2,1-3H3
Clave InChI
IBNSYFQZHBBNLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant for:
  • Enantioselective Si-H insertion
  • Regio- and stereoselective oxidation into silanols
  • Asymmetric carbenoid insertion of diazoacetates into the silicon-hydrogen bond
  • Hydrosilylation of carbon dioxide
Catalyst for hydrodefluorination leading to the synthesis of hydrocarbons
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1