Merck
273384
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CCl3C(=NH)OC2H5
Número de CAS:
Peso molecular:
190.46
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
74-75 °C/39 mmHg (lit.)
mp
−15 °C (lit.)
densidad
1.331 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C4H6Cl3NO/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h8H,2H2,1H3
Clave InChI
JOSSZRPXOBWRQT-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Ethyl 2,2,2-trichloroacetimidate may be used in chemical synthesis studies.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
159.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
71 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)