Merck
395005
Supelco
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal
for GC derivatization, LiChropur
Sinónimos:
1,1-Di-tert-butoxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Di-tert-butoxytrimethylamine
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)2NCH[OC(CH3)3]2
Número de CAS:
Peso molecular:
203.32
Beilstein:
969629
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12000000
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
derivatization grade ((GC derivatization))
for GC derivatization
Ensayo
≥90.0%
Formulario
liquid
calidad
LiChropur
idoneidad de la reacción
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.413 (lit.)
bp
56-57 °C/8 mmHg (lit.)
densidad
0.848 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CN(C)C(OC(C)(C)C)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H25NO2/c1-10(2,3)13-9(12(7)8)14-11(4,5)6/h9H,1-8H3
Clave InChI
DBNQIOANXZVWIP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N,N-Dimethylformamide di-tert-butyl acetal is an derivatizing reagent.[1]
Aplicación
It was used as derivatizing agent in a study to determine cocaine and benzoyl ecgonine in urine using GC with on-column alkylation.[1]
Reagent used for the preparation of indolizines via intermolecular cyclization of picolinium salts.[2]
Envase
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Información legal
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Tetrahedron Letters, 47, 8817-8817 (2006)
N C Jain et al.
Journal of forensic sciences, 22(1), 7-16 (1977-01-01)
A gas chromatographic procedure has been developed for the simultaneous determination of cocaine and benzoyl ecgonine in urine specimens. The two drugs are extracted by isopropanol/chloroform from urine samples saturated with a bisalt buffer. The organic extract is evaporated to