Merck
139661
Sigma-Aldrich
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate
98%
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 175,00
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 175,00
About This Item
Fórmula lineal:
CCl3C(=NH)OCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
176.43
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 175,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.478 (lit.)
bp
148-149 °C (lit.)
densidad
1.425 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
ether
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COC(=N)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C3H4Cl3NO/c1-8-2(7)3(4,5)6/h7H,1H3
Clave InChI
OGBINJLTBZWRRB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 2,2,2-trichloroacetimidate was used as starting material during the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers[1]. It was employed as reagent during the synthesis of 2,2′-bisbenzimidazole-5,5′-dicarboxylic acid[2].
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
165.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
74 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
A new sequence isomer of AB-polybenzimidazole for high-temperature PEM fuel cells.
Gulledge AL, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 50(2), 306-313 (2012)
Jun Yin et al.
The Journal of organic chemistry, 70(23), 9436-9446 (2005-11-05)
[Structure: see text]. A simple and mild condensation route for the synthesis of novel bibenzimidazole oligomers and polymers is reported here using methyl 2,2,2-trichloroacetimidate as a key starting material. The dimer, trimer, tetramer, and polymers of bibenzimidazole were synthesized as