This product is not air-sensitive, so it does not require purging with inert gas.
271365
Ethoxyacetylene solution
~40 wt. % in hexanes
Sinónimos:
1-Ethoxyethyne, Ethoxyethyne, Ethyl ethynyl ether, Ethynyl ethyl ether
Formulario
liquid
concentración
~40 wt. % in hexanes
índice de refracción
n20/D 1.378
densidad
0.732 g/mL at 25 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CCOC#C
InChI
1S/C4H6O/c1-3-5-4-2/h1H,4H2,2H3
Clave InChI
WMYNMYVRWWCRPS-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
-14.8 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
-26 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
-
Buenas tardes, me gustaría saber si este producto está purgado con Ar en el bote o si contiene aire? Gracias, saludos
1 answer-