Merck
725722
Sigma-Aldrich
4-Chlorocinnamaldehyde
96%
Seleccione un Tamaño
1 G
US$ 60,30
US$ 60,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 G
US$ 60,30
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
166.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 60,30
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
96%
Formulario
solid
mp
57-63 °C
grupo funcional
aldehyde
chloro
cadena SMILES
Clc1ccc(\C=C\C=O)cc1
InChI
1S/C9H7ClO/c10-9-5-3-8(4-6-9)2-1-7-11/h1-7H/b2-1+
Clave InChI
HONRSHHPFBMLBT-OWOJBTEDSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)