Merck
268755
Sigma-Aldrich
2,4-Dibromo-6-nitroaniline
99%
About This Item
Fórmula lineal:
Br2C6H2(NO2)NH2
Número de CAS:
Peso molecular:
295.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
99%
mp
128-130 °C (lit.)
cadena SMILES
Nc1c(Br)cc(Br)cc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H4Br2N2O2/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)10(11)12/h1-2H,9H2
Clave InChI
OBTUHOVIVLDLLD-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)