Merck
265187
Sigma-Aldrich
2,5-Difluorobenzaldehyde
98%
Seleccione un Tamaño
5 G
US$ 60,30
US$ 60,30
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 G
US$ 60,30
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CHO
Número de CAS:
Peso molecular:
142.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
US$ 60,30
Fecha estimada de envío25 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.498 (lit.)
bp
67-69 °C/17 mmHg (lit.)
densidad
1.308 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Fc1ccc(F)c(C=O)c1
InChI
1S/C7H4F2O/c8-6-1-2-7(9)5(3-6)4-10/h1-4H
Clave InChI
VVVOJODFBWBNBI-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
The emission and absorption spectra of 2,5-difluorobenzaldehyde were studied[1].
Aplicación
2,5-Difluorobenzaldehyde was used in the synthesis of fluorinated analog by Henry condensation with nitroethane[2].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Matthew A Parker et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 16(8), 4661-4669 (2008-02-26)
The lipophilicity of a set of 5-HT(2A) ligands was determined using immobilized-artificial-membrane chromatography, a method that generates values well correlated with octanol-water partition coefficients. For agonists, a highly significant linear correlation was observed between binding affinity and lipophilicity. For ligands
Spectroscopy and dynamics of the excited singlet and triplet states of 2, 3-, 2, 4-and 2, 5-difluorobenzaldehyde vapors.
Itoh, T.
Journal of Molecular Spectroscopy, 257(2), 170-176 (2009)