529184
2,4,5-Trifluorobenzaldehyde
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.482 (lit.)
bp
168 °C (lit.)
densidad
1.408 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
aldehyde
fluoro
cadena SMILES
Fc1cc(F)c(C=O)cc1F
InChI
1S/C7H3F3O/c8-5-2-7(10)6(9)1-4(5)3-11/h1-3H
Clave InChI
CYIFJRXFYSUBFW-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?