Merck
264512
Sigma-Aldrich
2,6-Difluorophenylacetonitrile
96%
About This Item
Fórmula lineal:
F2C6H3CH2CN
Número de CAS:
Peso molecular:
153.13
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.481 (lit.)
densidad
1.238 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(F)c1CC#N
InChI
1S/C8H5F2N/c9-7-2-1-3-8(10)6(7)4-5-11/h1-3H,4H2
Clave InChI
GVAYBGQTAADLJS-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2,6-Difluorophenylacetonitrile has been used in the synthesis of ethyl 4-(2,6-difluorophenyl)-2-ethyl-3-oxobutyrate[1].
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
127.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
53 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
G Sbardella et al.
Antiviral chemistry & chemotherapy, 12(1), 37-50 (2001-07-05)
Several 5-alkyl, 5-alkenyl, 5-iso-alkyl, 5-halo, 5-aminomethyl and 5-carboxy derivatives of S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-benzyloxopyrimidines), DATNOs (dihydro-alkylthionaphthylmethyl-oxopyrimidines) and F2-S-DABOs (dihydro-alkyl (or cyclo-alkyl)thio-2,6-difluorobenzyl-oxopyrimidines) have been prepared and tested as anti-HIV-1 agents. S-DABO derivatives bearing at C-6 position monosubstituted phenylmethyl or heteroarylmethyl units