261092
Europium
ingot, under oil, 99.9% trace rare earth metals basis
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99.9% trace rare earth metals basis
Formulario
ingot
idoneidad de la reacción
reagent type: catalyst
core: europium
resistividad
81 μΩ-cm, 20°C
bp
1527 °C (lit.)
mp
822 °C (lit.)
densidad
5.24 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Eu]
InChI
1S/Eu
Clave InChI
OGPBJKLSAFTDLK-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Pyr. Sol. 1
Código de clase de almacenamiento
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Artículos
A significant limiting factor for wearable electronics and wireless sensors is the finite amount of energy that can be stored in on-board batteries.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.