260959
Phenyl-1,4-benzoquinone
98%
Sinónimos:
Phenyl-p-benzoquinone
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H8O2
Número de CAS:
Peso molecular:
184.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Productos recomendados
Ensayo
98%
mp
113-115 °C (lit.)
cadena SMILES
O=C1C=CC(=O)C(=C1)c2ccccc2
Envase
Packaged in glass bottles
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Yu Miao et al.
Chemico-biological interactions, 317, 108945-108945 (2020-01-15)
Liver fibrosis is a common pathological consequence of liver injury, which increases liver failure-related morbidity and mortality. Hence, anti-fibrotic treatment is urgently needed. Oxidative stress plays a pivotal role in the progression of liver fibrosis. Thus, targeting ROS may be