Merck
901681
Sigma-Aldrich
Phosphonic acid-18O3
≥95 atom % 18O, ≥98% (CP)
Seleccione un Tamaño
10 MG
US$ 1.950,00
US$ 1.950,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
US$ 1.950,00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
H318O3P
Número de CAS:
Peso molecular:
88.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.12
US$ 1.950,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar más información
pureza isotópica
≥95 atom % 18O
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (CP)
Formulario
solid
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[18OH]P([18OH])([H])=[18O]
InChI
1S/H3O3P/c1-4(2)3/h4H,(H2,1,2,3)/i1+2,2+2,3+2
Clave InChI
ABLZXFCXXLZCGV-FIXSIXJRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)