260320
1,2-Decanediol
98%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3(CH2)7CH(OH)CH2OH
Número de CAS:
Peso molecular:
174.28
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
bp
255 °C (lit.)
mp
48-50 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCC(O)CO
InChI
1S/C10H22O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-10(12)9-11/h10-12H,2-9H2,1H3
Clave InChI
YSRSBDQINUMTIF-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Anisha Viswanathan et al.
European journal of pharmacology, 837, 105-116 (2018-09-05)
Glioblastoma remains the most common and aggressive type of malignant brain tumor among adults thus, considerable attention has been given to discovery of novel anti-tumor drugs for its treatment. This study reports the synthesis of a series of twelve novel