Merck
259608
Sigma-Aldrich
m-Anisic hydrazide
98%
Sinónimos:
3-Methoxybenzoic hydrazide
About This Item
Fórmula lineal:
CH3OC6H4CONHNH2
Número de CAS:
Peso molecular:
166.18
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
98%
Formulario
solid
mp
93-95 °C (lit.)
cadena SMILES
COc1cccc(c1)C(=O)NN
InChI
1S/C8H10N2O2/c1-12-7-4-2-3-6(5-7)8(11)10-9/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
Clave InChI
VMZSDAQEWPNOIB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
m-Anisic hydrazide has been used in the preparation of Schiff base ligands:
  • (5-chlorosalicylaldehyde furan-1-carbohydrazonato) hexamethylphosphoramide dioxomolybdenum (VI) dimethylformamide solvate[1]
  • 5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzo hydrazone[1]
  • (5-chlorosalicylaldehyde 3-methoxy-benzylhydrazonato) dimethylsulfoxide dioxomolybdenum (VI)[1]
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis, structure studies and electrochemistry of molybdenum (VI) Schiff base complexes in the presence of different donor solvent molecules.
Ngan NK, et al.
Polyhedron, 30(17), 2922-2932 (2011)