258598
4-Ethoxyphenol
99%
Sinónimos:
Hydroquinone monoethyl ether
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
solid
bp
121 °C/9 mmHg (lit.)
mp
64-67 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H10O2/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6,9H,2H2,1H3
Clave InChI
LKVFCSWBKOVHAH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?