256293
(S)-(+)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthol
99%
Sinónimos:
(S)-(+)-α-Tetralol
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
optical activity
[α]17/D +32°, c = 2.5 in chloroform
optical purity
ee: 99% (HPLC)
bp
92 °C/1.8 mmHg (lit.)
mp
39-40 °C (lit.)
density
1.09 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O[C@H]1CCCc2ccccc12
InChI
1S/C10H12O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-2,4,6,10-11H,3,5,7H2/t10-/m0/s1
InChI key
JAAJQSRLGAYGKZ-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... UGT2B17(7367) , UGT2B7(7364)
General description
Packaging
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?