255955
Boron phosphate
99.995%
Sinónimos:
B(PO4), Boron orthophosphate
About This Item
Productos recomendados
assay
99.995%
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: boron
density
2.52 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[B+3].[O-]P([O-])([O-])=O
InChI
1S/B.H3O4P/c;1-5(2,3)4/h;(H3,1,2,3,4)/q+3;/p-3
InChI key
YZYDPPZYDIRSJT-UHFFFAOYSA-K
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?