255386
3-Bromobiphenyl
97%
Nivel de calidad
Ensayo
97%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.639 (lit.)
bp
103-104 °C/0.2 mmHg (lit.)
densidad
1.398 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
phenyl
cadena SMILES
Brc1cccc(c1)-c2ccccc2
InChI
1S/C12H9Br/c13-12-8-4-7-11(9-12)10-5-2-1-3-6-10/h1-9H
Clave InChI
USYQKCQEVBFJRP-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?