Merck
254320
Sigma-Aldrich
Zinc telluride
−100 mesh, 99.99% trace metals basis
Seleccione un Tamaño
25 G
US$ 543,00
US$ 543,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 G
US$ 543,00
About This Item
Fórmula lineal:
ZnTe
Número de CAS:
Peso molecular:
192.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
US$ 543,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
grado
deposition grade
Nivel de calidad
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
powder
tamaño de partícula
−100 mesh
densidad
6.34 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
battery manufacturing
cadena SMILES
[Zn]=[Te]
InChI
1S/Te.Zn
Clave InChI
NSRBDSZKIKAZHT-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Skull and crossbones
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)