Saltar a
41785
Bromuro de dimidio
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
Sinónimos:
Bromuro de 3,8-diamino-5-metil-6-fenilfenantridinio, Trypadine, fenanthridinio 1553
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Talla/SKUDisponibilidadPrecio
250 mg
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 443,00
1 g
Comprobar disponibilidad del carrito
US$ 966,00
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20H18BrN3
Número CAS:
Peso molecular:
380.28
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.32
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-256-7
Beilstein/REAXYS Number:
3809779
MDL number:
Assay:
~95% (AT)
Form:
solid
US$ 443,00
PRECIOS SIN IMPUESTOS NACIONALES
Comprobar disponibilidad del carrito
​
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioReagent
Quality Segment
assay
~95% (AT)
form
solid
mol wt
380.28 g/mol
concentration
80-100 % (w/w) (3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide)
color
dark purple to very dark purple, dark red to very dark red
mp
243-248 °C (lit.)
fluorescence
λex 306 nm; λem 612 nm in 50 mM Tris pH 8.0 (DNA), λex 480 (pH 7.6, low ionic strength)
suitability
suitable for fluorescence
SMILES string
[Br-].C[n+]1c(-c2ccccc2)c3cc(N)ccc3c4ccc(N)cc14
InChI
1S/C20H17N3.BrH/c1-23-19-12-15(22)8-10-17(19)16-9-7-14(21)11-18(16)20(23)13-5-3-2-4-6-13;/h2-12,22H,21H2,1H3;1H
InChI key
MQOKYEROIFEEBH-UHFFFAOYSA-N
General description
El bromuro de dimidio es un medicamento tripanocida que se sabe que afecta a la síntesis de ácidos nucleicos en muchos microorganismos, por ejemplo, células de cultivo de tejidos.
Application
El bromuro de dimidio se utiliza como agente de unión al ADN natural en función de la especificidad de pares de bases. Se utiliza como agente de fluorescencia para experimentos con ácidos nucleicos.
Sonda intercalante para ácidos nucleicos
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
E8751
description
BioReagent, suitable for fluorescence, ~95% (AT)
description
~95% (HPLC)
form
solid
form
-
assay
~95% (AT)
assay
~95% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
243-248 °C (lit.)
mp
260-262 °C (dec.) (lit.)
color
dark red to very dark red, dark purple to very dark purple
color
-
suitability
suitable for fluorescence
suitability
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bromuro de dimidio
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de advertencia
Warning
Códigos de peligro
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos diana
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review